Becher, niedrige Form
500 ml, 122 mm, 88 mm, 100 ml
Katalognr. 213-1606
Anbieter: VITLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
PFA, transparent, mit Ausguss.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit von –270 bis +250 °C
- Autoklavierbar
Bestens geeignet für höchste Beanspruchungen. Nicht auf Heizplatten zu verwenden. Mit gravierter Graduierung.
ISO 7056
Zertifizierung: ISO 7056
Technische Daten
- Ext.Ø:88 mm
- Graduierungsintervall:100 ml
- Kapazität:500 ml
- Höhe:122 mm
- Seq:05