Becher, niedrige Form
250 ml, 96 mm, 67 mm, 50 ml
Katalognr. 213-1605
Anbieter: VITLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
PFA, transparent, mit Ausguss.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit von –270 bis +250 °C
- Autoklavierbar
Bestens geeignet für höchste Beanspruchungen. Nicht auf Heizplatten zu verwenden. Mit gravierter Graduierung.
ISO 7056
Zertifizierung: ISO 7056
Technische Daten
- Ext.Ø:67 mm
- Graduierungsintervall:50 ml
- Kapazität:250 ml
- Höhe:96 mm
- Seq:04