Becher, niedrige Form
50 ml, 59 mm, 39 mm, 10 ml
213-1603
: VITLAB
PFA, transparent, mit Ausguss.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit von –270 bis +250 °C
- Autoklavierbar
Bestens geeignet für höchste Beanspruchungen. Nicht auf Heizplatten zu verwenden. Mit gravierter Graduierung.
ISO 7056
: ISO 7056
- Ext.Ø:39 mm
- Graduierungsintervall:10 ml
- Kapazität:50 ml
- Höhe:59 mm
- Seq:02