AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form
25 ml, 50 mm, 32 mm, 5 ml
Catalog # 213-1602
Supplier:   VITLAB
Becher, niedrige Form
Catalog # 213-1602
Supplier:  VITLAB
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
25 ml, 50 mm, 32 mm, 5 ml
Price
42.30 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PFA, transparent, mit Ausguss.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit von –270 bis +250 °C
  • Autoklavierbar
Bestens geeignet für höchste Beanspruchungen. Nicht auf Heizplatten zu verwenden. Mit gravierter Graduierung.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Specifications
  • Ext.Ø:
    32 mm
  • Graduierungsintervall:
    5 ml
  • Kapazität:
    25 ml
  • Höhe:
    50 mm
  • Seq:
    01