AuftragsverfolgungKontakt
Rundkolben mit Normschliff
250 ml, 29/32 NS, 147 mm, 88 mm
  214-1422
 :   VITLAB
Rundkolben mit Normschliff
  214-1422
 :  VITLAB
Rundkolben mit Normschliff
Rundkolben mit Normschliff
250 ml, 29/32 NS, 147 mm, 88 mm
202.00 SFr.
1 * 1 ST
PFA, durchscheinend.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit von −270 bis +250 °C
  • Autoklavierbar
Auch als Sicherheitskolben für Rotationsverdampfer einsetzbar.
  • Ext.Ø:
    88 mm
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    147 mm