AuftragsverfolgungKontakt
Membranfilter mit Gitternetz | Avantor
Membranfilter mit Gitternetz
Weiß mit schwarzem Gitternetz, 114, 0,20 µm, 47 mm
Katalognr. 514-0576
Anbieter:   Sartorius
Membranfilter mit Gitternetz
Katalognr. 514-0576
Anbieter:  Sartorius
Membranfilter mit Gitternetz
Membranfilter mit Gitternetz
Weiß mit schwarzem Gitternetz, 114, 0,20 µm, 47 mm
Preis
SFr. 1’380.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Cellulose nitrate hydrophilic, gridded membrane filters for colony counting, particle testing and microscopy, with outstanding recovery rates for microorganisms.
Membranes with 0,45 µm pore size are tested and released according to ISO 7704.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
  • Ø:
    47 mm
  • Porengröße:
    0,20 µm
  • Typ:
    114
  • Bezeichnung:
    Weiß mit schwarzem Gitternetz
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    514-0576
  • Stärke:
    115 - 145 µm
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Wasserdurchfluss:
    20 ml/min (1 bar)