Membranfilter mit Gitternetz
Weiß mit schwarzem Gitternetz, 114, 0,45 µm, 50 mm
Katalognr. 515-0183
Anbieter: Sartorius
Direkt zu
Product Details & Documents
Cellulose nitrate hydrophilic, gridded membrane filters for colony counting, particle testing and microscopy, with outstanding recovery rates for microorganisms.
Membranes with 0,45 µm pore size are tested and released according to ISO 7704.
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Ø:50 mm
- Porengröße:0,45 µm
- Typ:114
- Bezeichnung:Weiß mit schwarzem Gitternetz
- Seq:08
- Cat. No.:515-0183
- Stärke:115 - 145 µm
- Max. temperature:130 °C
- Wasserdurchfluss:70 ml/min (1 bar)