AuftragsverfolgungKontakt
Tweezers | Avantor
Tweezers
180 mm
Katalognr. 232-1951
Anbieter:   VITLAB
Tweezers
Katalognr. 232-1951
Anbieter:  VITLAB
Tweezers
Tweezers
180 mm
Preis
SFr. 6.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
POM, yellow. Universal tweezers for a variety of applications.
  • Blunt, elastic, very good resilience
  • With grooves on the outside for optimum handling and grip
  • Good chemical resistance
Technische Daten
  • Länge:
    180 mm