Mikrospatel, löffelförmig gebogen
150 mm, 5 mm
RSGA985.150
: RSG
Edelstahl 18/10, antimagnetisch.
- Mit rundem Stiel und einem löffelförmig gebogenen Ende
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Sehr flexibel
- Länge:150 mm
- Klingenbreite:5 mm