Mikrospatel, löffelförmig gebogen
130 mm, 5 mm
Katalognr. 231-2151
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch.
- Mit rundem Stiel und einem löffelförmig gebogenen Ende
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Sehr flexibel
Dokumente
RSGA985.185_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Länge:130 mm
- Klingenbreite:5 mm