AuftragsverfolgungKontakt
Doppelspatel, schmal | Avantor
Doppelspatel, schmal
Starr, 210 mm, 11 mm
Katalognr. RSGA830.210
Anbieter:   RSG
Doppelspatel, schmal
Katalognr. RSGA830.210
Anbieter:  RSG
Doppelspatel, schmal
Doppelspatel, schmal
Starr, 210 mm, 11 mm
Preis
SFr. 39.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Doppelenden, schmale Spatel aus Edelstahl. In flexibel oder nicht flexibel verfügbar.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Starr
  • Länge:
    210 mm
  • Klingenbreite:
    11 mm