Doppelspatel, schmal
Starr, 150 mm, 9 mm
Katalognr. 231-0563
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Doppelenden, schmale Spatel aus Edelstahl. In flexibel oder nicht flexibel verfügbar.
Technische Daten
- Bezeichnung:Starr
- Länge:150 mm
- Klingenbreite:9 mm