Schaufeln
120 ml, 190 mm
Catalog # 231-0201
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
Edelstahl. Universalschaufeln für die Probenahme von Pulvern, Pasten und Granulaten.
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Schnelle und einfache Reinigung
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Kapazität:120 ml
- Länge:190 mm