Stativplatten, mit M10-Gewinde
Stativplatte, mit M10-Gewinde und vier verstellbaren Füßen, 330×165 mm, 2,6 kg
Codice catalogo RSGA459.330
Nome del fornitore: RSG
Vai a
Product Details & Documents
Retort stand bases made of stainless steel (Remanit 4301). With off-centre M10 thread and four adjustable feet.
Specifiche
- Bezeichnung:Stativplatte, mit M10-Gewinde und vier verstellbaren Füßen
- L×B:330×165 mm
- Gewicht:2,6 kg
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



