Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Stativplatten, mit M10-Gewinde | Avantor

Stativplatten, mit M10-Gewinde

Stativplatte, mit M10-Gewinde und vier verstellbaren Füßen, 285×142 mm, 1,9 kg
Katalognr. RSGA459.285
Anbieter:   RSG
Stativplatten, mit M10-Gewinde
Katalognr. RSGA459.285
Anbieter:  RSG
Stativplatten, mit M10-Gewinde
Stativplatten, mit M10-Gewinde

Stativplatte, mit M10-Gewinde und vier verstellbaren Füßen, 285×142 mm, 1,9 kg

Preis
SFr. 153.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Retort stand bases made of stainless steel (Remanit 4301). With off-centre M10 thread and four adjustable feet.

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Stativplatte, mit M10-Gewinde und vier verstellbaren Füßen
  • L×B:
    285×142 mm
  • Gewicht:
    1,9 kg
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..