Stativplatten, mit M10-Gewinde
Stativplatte mit Gummifüßen und M10-Gewinde, 300×150 mm, 2,5 kg
Katalognr. 241-0241
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Retort stand bases made of stainless steel (Remanit 4301). With off-centre M10 thread.
Technische Daten
- Bezeichnung:Stativplatte mit Gummifüßen und M10-Gewinde
- L×B:300×150 mm
- Gewicht:2,5 kg