Mikro-Pulverspatel
Pulverspatel, mikro, 150 mm, 4 mm
Katalognr. 231-1412
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl. Antimagnetischer, sehr flexibler Mikro-Pulverspatel.
- Mit Rundstiel, ein flaches und ein abgerundetes löffelförmiges Spatelende
- Gerade Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Bezeichnung:Pulverspatel, mikro
- Länge:150 mm
- Klingenbreite:4 mm