Stativringe, schwer
Schwerer Stativring, mit Muffe, offen, mit Gummibeschichtung, 160 mm
Katalognr. RSGA284.160
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
- 8 mm rod
- Available with rubber covered rings
Technische Daten
- Ø int.:160 mm
- Bezeichnung:Schwerer Stativring, mit Muffe, offen, mit Gummibeschichtung