AuftragsverfolgungKontakt
Stativringe, schwer
Stativringe, schwer
Schwerer Stativring, mit Muffe, offen, mit Gummibeschichtung, 50 mm
Catalog # RSGA284.050
Supplier:   RSG
Stativringe, schwer
Catalog # RSGA284.050
Supplier:  RSG
Stativringe, schwer
Stativringe, schwer
Schwerer Stativring, mit Muffe, offen, mit Gummibeschichtung, 50 mm
Price
SFr. 63.70
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
  • 8 mm rod
  • Available with rubber covered rings
Specifications
  • Ø int.:
    50 mm
  • Bezeichnung:
    Schwerer Stativring, mit Muffe, offen, mit Gummibeschichtung