Stativringe, schwer
Schwerer Stativring, mit Stab, offen, mit Gummibeschichtung, 50 mm
Katalognr. 241-0324
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
- 8 mm rod
- Available with rubber covered rings
Technische Daten
- Ø int.:50 mm
- Bezeichnung:Schwerer Stativring, mit Stab, offen, mit Gummibeschichtung