Stativringe, schwer
Schwerer Stativring, mit Muffe, 130 mm
241-0323
: RSG
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
- 8 mm rod
- Available with rubber covered rings
- Ø int.:130 mm
- Bezeichnung:Schwerer Stativring, mit Muffe