AuftragsverfolgungKontakt
Stativringe, schwer | Avantor
Stativringe, schwer
Schwerer Stativring, mit Stab (8 mm), 130 mm
Katalognr. 241-0319
Anbieter:   RSG
Stativringe, schwer
Katalognr. 241-0319
Anbieter:  RSG
Stativringe, schwer
Stativringe, schwer
Schwerer Stativring, mit Stab (8 mm), 130 mm
Preis
SFr. 38.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
  • 8 mm rod
  • Available with rubber covered rings
Technische Daten
  • Ø int.:
    130 mm
  • Bezeichnung:
    Schwerer Stativring, mit Stab (8 mm)