Stativstäbe, poliert
12 mm, 750 mm, M 10
Katalognr. 241-0237
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Polished rods made from stainless steel 18/10. Available with or without thread.
Technische Daten
- Ø:12 mm
- Gewinde:M 10
- Länge:750 mm
- Seq:04