Stativstäbe, poliert
12 mm, 600 mm, M 10
Katalognr. RSGA240.206
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Polished rods made from stainless steel 18/10. Available with or without thread.
Technische Daten
- Ø:12 mm
- Gewinde:M 10
- Länge:600 mm
- Seq:03