AuftragsverfolgungKontakt
Stativstäbe, poliert
12 mm, 450 mm, M 10
Catalog # RSGA240.204
Supplier:   RSG
Stativstäbe, poliert
Catalog # RSGA240.204
Supplier:  RSG
Stativstäbe, poliert
Stativstäbe, poliert
12 mm, 450 mm, M 10
Price
SFr. 38.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Polished rods made from stainless steel 18/10. Available with or without thread.
Specifications
  • Ø:
    12 mm
  • Gewinde:
    M 10
  • Länge:
    450 mm
  • Seq:
    01