Labormesser
Breite Klinge, 150 mm
Katalognr. 233-0149
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Keramik-Labormesser haben extrem harte Klingen, die chemikalien-, bruch- und korrosionsbeständig sind.
- Anti-magnetisch und leicht
- Spülmaschinenfest
- Lang anhaltende Schärfe
Technische Daten
- Typ:Breite Klinge
- Seq:04
- Klingen:150 mm