AuftragsverfolgungKontakt
Labormesser | Avantor
Labormesser
Breite Klinge, 90 mm
Katalognr. 233-0147
Anbieter:   RSG
Labormesser
Katalognr. 233-0147
Anbieter:  RSG
Labormesser
Labormesser
Breite Klinge, 90 mm
Preis
SFr. 142.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Keramik-Labormesser haben extrem harte Klingen, die chemikalien-, bruch- und korrosionsbeständig sind.
  • Anti-magnetisch und leicht
  • Spülmaschinenfest
  • Lang anhaltende Schärfe
Technische Daten
  • Typ:
    Breite Klinge
  • Seq:
    02
  • Klingen:
    90 mm
  • Cat. No.:
    233-0147