Allzweckscheren
Laborschere, fein, 90 mm
Katalognr. 233-1285
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl, mit schwarzen Kunststoffgriffen.
- Korrosionsbeständig
- Erhältlich in sehr feiner oder Normalausführung mit großen Griffen
- Leichtgängig
Technische Daten
- Typ:Laborschere, fein
- Länge:90 mm