AuftragsverfolgungKontakt
Messbecher mit Griff
Messbecher mit Griff
2000 ml, 180 mm, 120 mm
Katalognr. 213-1038
Anbieter:   RSG
Messbecher mit Griff
Katalognr. 213-1038
Anbieter:  RSG
Messbecher mit Griff
Messbecher mit Griff
2000 ml, 180 mm, 120 mm
Preis
566.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl, rostfrei, mit Bördelrand, Ausguss und Griff.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Hervorragende Hitzebeständigkeit
  • Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    120 mm
  • Kapazität:
    2000 ml
  • Höhe:
    180 mm
  • Seq:
    05