Riffelteiler, RT 6.5 - RT 75
Product Details & Documents
Riffelteiler dienen dem einfachen Teilen und Reduzieren von Schüttgütern aller Art. Ideal für die Reduzierung des Probegutes vor Ort. Je nach Korngröße, Material und Korngrößenanteil sollte die Öffnungsweite der Durchlässe 2,5-3-mal größer sein als der Durchmesser des größten Kornes (Korngrößenfaktor).
- Einfach zu bedienen, leicht zu reinigen
- Jeder Riffelteiler besteht aus einem Teilkopf, einem Ständer und 3 Auffangschalen
- Im Labor und vor Ort einsetzbar
- Genauestes manuelles Teilverfahren
Informations de commande: Riffelteiler RT 6.5 und RT 12.5 mit 3 Auffangschalen \'e0 2,5 Liter, Ständer und Teilkopf geliefert; Riffelteiler RT 25, RT 37.5, RT 50 und RT 75 mit 3 Auffangschalen à 0 8 Liter, Ständer und Teilkopf (alle aus verzinktem Stahlblech) geliefert.
Technische Daten
- Bezeichnung:Riffelteiler RT 12.5 mit 18 Durchlässen 12,5 mm
- Seq:3
- Cat. No.:411-3301
- Modell:RT 12.5
- Aufgabekorngröße:8 mm
- B×T×H:300×250×70 mm
- Aufgabegut:Schüttgüter
- Gewicht:~3,5 kg
- Aufgabemenge:5000 ml
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- 412-0123Ersatzauffangschale 8 lRT 25, RT 37.5, RT 50 und RT 75Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 395.00
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.