AuftragsverfolgungKontakt
Mahlkugeln
Mahlkugeln
Grinding ball, Edelstahl, 5 mm, MM 200/MM 400
Catalog # 412-3141
Supplier:   Retsch GmbH
Mahlkugeln
Catalog # 412-3141
Supplier:  Retsch GmbH
Mahlkugeln
Mahlkugeln
Grinding ball, Edelstahl, 5 mm, MM 200/MM 400
Price
SFr. 2.30
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Ø:
    5 mm
  • Bezeichnung:
    Grinding ball
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    17
  • Zur Nutzung mit:
    MM 200/MM 400
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Availability
    Price
  • 412-0038
    Mahlkugeln
    Zirkonoxid
    20 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 150.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Availability
    Price
  • 412-2866
    Mahlkugeln
    Wolframkarbid
    10 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 62.70
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Availability
    Price
  • 412-2865
    Mahlkugeln
    Edelstahl
    10 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 4.50
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Availability
    Price
  • 412-0036
    Mahlkugeln
    Edelstahl
    20 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 18.60
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Availability
    Price
  • 412-2864
    Mahlkugeln
    Gehärteter Stahl
    10 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 3.20
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Material
    Ø
    Availability
    Price
  • 412-0079
    Mahlkugeln
    Achat
    10 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 18.10
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..