VWR® Muffen, Universal
2 - 16 mm, Laboral-Aluminiumlegierung
Katalognr. 241-0017
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Muffen aus unterschiedlichen Materialien zur universellen Verwendung.
- Leichte, robuste Ausführung
- Mit leichtgängigen Rändelschrauben zur Fixierung
Documents
Technische Daten
- Spannweite:2 - 16 mm
- Material:Laboral-Aluminiumlegierung
- Seq:2
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.