Pasteurpipetten, Volac®
6,8 - 7,1 mm, 230 mm, -, Bulk
Katalognr. 612-1005
Anbieter: Poulten & Graf
Direkt zu
Product Details & Documents
Glas, graduiert, ungestopft oder gestopft, steril oder unsteril.
- Qualitativ hochwertige Präzisionspipetten, starkwandig für größere Stabilität. Dadurch wird das Bruchrisiko bei Transport und Handhabung oder beim Aufsetzen von PVC-Saugern verringert
- Standard-Pipetten mit Einschnürung, Außendurchmesser 6,8 bis 7,1 mm, Wandstärke 0,50 bis 0,53 mm und Außendurchmesser der Spitze 1,50 ±0,2 mm
Dokumente
Technische Daten
- Ext.Ø:6,8 - 7,1 mm
- Verpackt:Bulk
- Steril:-
- Länge:230 mm
- Seq:02
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis