AuftragsverfolgungKontakt
Pierce™ Disposable Columns | Avantor
Pierce™ Disposable Columns
Disposable PS columns, for packing 0,5 - 2,0 ml bed volumes
Katalognr. PIER29920
Pierce™ Disposable Columns
Katalognr. PIER29920
Pierce™ Disposable Columns
Pierce™ Disposable Columns
Disposable PS columns, for packing 0,5 - 2,0 ml bed volumes
Preis
SFr. 529.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Empty polystyrene columns with matching frits and caps for use in a variety of resin based affinity or desalting techniques.
  • For benchtop gravity flow affinity purification and size exclusion chromatography
  • Supplied complete with porous polyethylene discs, stoppers and end caps
  • Compatible with most types of aqueous buffer eluents
  • Plastic funnels can be attached to expand the buffer reservoir for increased flow rates
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Disposable PS columns, for packing 0,5 - 2,0 ml bed volumes
  • Seq:
    01
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • PIER29923
    Einweg-PP-Trichter (Pufferspeicher) der auf Pierce™-Einwegsäulen passt.
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST - SFr. 304.00