Kleinflansche KF, einschraubbar
Kleinflansche KF, einschraubbar, Außengewinde, DN 10, Edelstahl
Katalognr. VACU20672100
Anbieter: VACUUBRAND
Direkt zu
Product Details & Documents
Kleinflansche aus Edelstahl mit Dichtring aus NBR.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
MB_KFEinschraubflansche
Technische Zeichnung
Technische Daten
- Bezeichnung:Kleinflansche KF, einschraubbar, Außengewinde, DN 10
- Material:Edelstahl
- Seq:01
- Cat. No.:VACU20672100