Gesichtsschutzschild
Anti-UV (UV 380), Celluloseacetat, 195×412 mm
Katalognr. 111-0221
Anbieter: UVEX
Direkt zu
Product Details & Documents
Leichte Gesichtsschutzschirme in robuster Kunststoffausführung und mit 1 mm starker Acetat-Schutzscheibe.
- Mit integrierter Stirnabdeckung
- Komfortable Einstellmöglichkeit auf die jeweilige Kopfgröße über einen Drehverschluss
- Stufenlos einstellbarer Hochklappmechanismus
- Einfacher Scheibenaustausch
EN 166
Zertifizierung: EN 166, EN 170
Technische Daten
- Typ:Anti-UV (UV 380)
- L×B:195×412 mm
- Material:Celluloseacetat
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungMaterialVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungMaterialVerfügbarkeitPreis
- 111-8229Ersatzscheibe, beschlagfreiCelluloseacetatEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 31.30