Filterpumpe
Wasserstrahlpumpe 5701, mit Rückschlagventil (165 g)
Katalognr. 181-0117
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Direkt zu
Product Details & Documents
Filterpumpe, messing, vernickelt.
- Stabil und robust
- Ein seitlicher Knopf ermöglicht die Verbindung mit einer Vakuumleitung mit einem Innendurchmesser von 8 mm
- Mit oder ohne Rückschlagventil
- Lieferung mit Wasseranschluss für Rohre mit einem Innendurchmesser von 14 mm oder Verschraubung für den Anschluss an einen Wasserhahn
- Vakuummeter steht als Option für alle Modelle zur Verfügung
Dokumente
USBE5721_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Bezeichnung:Wasserstrahlpumpe 5701, mit Rückschlagventil (165 g)
Accessories