Präpariernadelhalter
Halter für Präpariernadeln, mit Plastikgriff, 22 g, 230 mm
Catalog # 391-0099
Supplier: USBECK Laborgeräte
Jump to:
Product Details & Documents
Nadelhalter aus vernickeltem Messing. Erhältlich mit oder ohne Kunststoffgriff.
Specifications
- Bezeichnung:Halter für Präpariernadeln, mit Plastikgriff, 22 g
- Länge:230 mm
- Seq:02