Korkbohrer-Sätze
Cork borer, 25,0 mm
Katalognr. 217-0840
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Direkt zu
Product Details & Documents
Messing, vernickelt, mit Handgriffen und Ausstoßer.
- Zur manuellen Bohrung von Korkstopfen
- Leichte und einfache Reinigung
- Korkbohrschärfer passend für alle Sätze verfügbar
Technische Daten
- Bohrung Ø:25,0 mm
- Bezeichnung:Cork borer
- Seq:13
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis