Korkbohrer-Sätze
Korkbohrer-Satz, 9-teilig, 5,0 - 15,0 mm
Katalognr. 217-9690
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Direkt zu
Product Details & Documents
Messing, vernickelt, mit Handgriffen und Ausstoßer.
- Zur manuellen Bohrung von Korkstopfen
- Leichte und einfache Reinigung
- Korkbohrschärfer passend für alle Sätze verfügbar
Technische Daten
- Bohrung Ø:5,0 - 15,0 mm
- Bezeichnung:Korkbohrer-Satz, 9-teilig
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis