Korkbohrer-Sätze
Korkbohrer-Satz, 6-teilig, 5,0 - 11,3 mm
Katalognr. 235-0111
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Direkt zu
Product Details & Documents
Messing, vernickelt, mit Handgriffen und Ausstoßer.
- Zur manuellen Bohrung von Korkstopfen
- Leichte und einfache Reinigung
- Korkbohrschärfer passend für alle Sätze verfügbar
Technische Daten
- Bohrung Ø:5,0 - 11,3 mm
- Bezeichnung:Korkbohrer-Satz, 6-teilig
- Seq:02
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis