AuftragsverfolgungKontakt
Diamant-Schreiber | Avantor
Diamant-Schreiber
Diamantstift, hölzerner Schaft
Katalognr. 201-0391
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Diamant-Schreiber
Katalognr. 201-0391
Diamant-Schreiber
Diamant-Schreiber
Diamantstift, hölzerner Schaft
Preis
SFr. 49.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diamantspitze in Metallfassung.
  • Mit Holzgriff oder in Kugelschreiberform verfügbar
  • Nicht zum Ritzen geeignet
  • 140 mm lang
Zum Beschriften von Glas- und Metalloberflächen.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Diamantstift, hölzerner Schaft