Glasrohrschneider
Replacement steel wheel for glass tube cutter
Katalognr. 201-9031
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Direkt zu
Product Details & Documents
Zinkdruckguss, vernickelt mit Stahlrädchen
- Für Glasröhren bis 30 mm Ø
- Auswechselbares Stahlrädchen
- Einfaches Handling
Technische Daten
- Bezeichnung:Replacement steel wheel for glass tube cutter
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.