Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Glasrohrschneider | Avantor
Glasrohrschneider
Glasrohrschneider, komplett
Katalognr. 201-9030
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Glasrohrschneider
Katalognr. 201-9030
Glasrohrschneider
Glasrohrschneider
Glasrohrschneider, komplett
Preis
SFr. 19.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Zinkdruckguss, vernickelt mit Stahlrädchen
  • Für Glasröhren bis 30 mm Ø
  • Auswechselbares Stahlrädchen
  • Einfaches Handling
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Glasrohrschneider, komplett
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..