AuftragsverfolgungKontakt
Dreifüße | Avantor
Dreifüße
160×230 mm
Katalognr. 451-0095
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Dreifüße
Katalognr. 451-0095
Dreifüße
Dreifüße
160×230 mm
Preis
SFr. 29.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Tripod stands made of stainless steel or zinc plated steel.
Please note: Zinc plating of tripod stands serves as temporary corrosion protection. May peel off after direct contact with open burner flame.
Technische Daten
  • I-Ø×H:
    160×230 mm
  • Seq:
    12