AuftragsverfolgungKontakt
Dreifüße
Dreifüße
120×210 mm
Katalognr. 451-0093
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Dreifüße
Katalognr. 451-0093
Dreifüße
Dreifüße
120×210 mm
Preis
SFr. 22.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Tripod stands made of stainless steel or zinc plated steel.
Please note: Zinc plating of tripod stands serves as temporary corrosion protection. May peel off after direct contact with open burner flame.
Technische Daten
  • I-Ø×H:
    120×210 mm
  • Seq:
    08