AuftragsverfolgungKontakt
Dreifüße
100×180 mm
  451-0092
Dreifüße
  451-0092
Dreifüße
Dreifüße
100×180 mm
SFr. 19.80
1 * 1 ST
Tripod stands made of stainless steel or zinc plated steel.
Please note: Zinc plating of tripod stands serves as temporary corrosion protection. May peel off after direct contact with open burner flame.
  • I-Ø×H:
    100×180 mm
  • Seq:
    07
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..