Schaufeln
1500 ml, 390 mm
Katalognr. USBE3726
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Direkt zu
Product Details & Documents
Aluminium, glatt. Zur Entnahme oder Dosierung von Pulvern, Granulaten oder Pasten.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Leicht, robust und handlich
Technische Daten
- Kapazität:1500 ml
- Länge:390 mm