Natriumlöffel
Natriumlöffel, einzeln, 16 g, 180 mm
Katalognr. 231-1271
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Direkt zu
Product Details & Documents
Copper basket.
- With ergonomic handle
- Single or double
- Basket Ø 25 mm
Technische Daten
- Bezeichnung:Natriumlöffel, einzeln, 16 g
- Länge:180 mm