Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Stativringe mit Muffe

Stativringe mit Muffe

100 mm
Catalog # 241-0329
Supplier:   USBECK Laborgeräte
Stativringe mit Muffe
Catalog # 241-0329
Stativringe mit Muffe
Stativringe mit Muffe

100 mm

Price
23.20 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Stahl, verzinkt (8 mm Ø).

  • Mit fester Muffe zur Stativbefestigung
  • Dreipunktauflage
  • Messingschraube, vernickelt
Specifications
  • Ø int.:
    100 mm